Kluczowe dokumenty
WH0000571M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BACH1 antibody produced in mouse
clone 1B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BTB and CNC homology 1, basic leucine zipper transcription factor 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BACH1(571)
Opis ogólny
Gen ten koduje czynnik transkrypcyjny, który należy do rodziny czynnika podstawowego regionu suwaka leucynowego (CNC-bZip). Kodowane białko zawiera szerokie złożone domeny tramtrack, bric-a-brac/poxvirus i zinc finger (BTB/POZ), co jest nietypowe dla członków rodziny CNC-bZip. Te domeny BTB/POZ ułatwiają interakcje białko-białko i tworzenie homo- i/lub hetero-oligomerów. Kiedy to kodowane białko tworzy heterodimer z MafK, działa jako represor elementu rozpoznającego Maf (MARE), a transkrypcja jest tłumiona. Dla tego genu zidentyfikowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BACH1 (NP_996749, 396 a.a. ~ 492 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
HLAKGFWSDICSTDTPCQMQLSPAVAKDGSEQISQKRSECPWLGIRISESPEPGQRTFTTLSSVNCPFISTLSTEGCSSNLEIGNDDYVSEPQQEPC
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)