Kluczowe dokumenty
WH0000399M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RHOH antibody produced in mouse
clone 3D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ARHH, Anti-TTF, Anti-ras homolog gene family, member H
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RHOH(399)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny małych GTPaz Ras. Ekspresja chimerycznego transkryptu LAZ3 i tego genu została zgłoszona w wyniku translokacji t(3;4) w chłoniakach nieziarniczych. Gen ten koduje małe białko podobne do białka G i w przeciwieństwie do większości innych małych białek G, które ulegają wszechobecnej ekspresji, gen ten jest transkrybowany tylko w komórkach hemopoetycznych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RHOH (AAH14261.1, 1 a.a. ~ 191 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MLSSIKCVLVGDSAVGKTSLLVRFTSETFPEAYKPTVYENTGVDVFMDGIQISLGLWDTAGNDAFRSIRPLSYQQADVVLMCYSVANHNSFLNLKNKWIGEIRSNLPCTPVLVVTQTDQREMGPHRASCVNAMEGKKLAQDVRAKGYLECSALSNRGVQQVFECAVRTAVNQARRRNRRRLFSINECKIF
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)