WH0000346M1
Monoclonal Anti-APOC4 antibody produced in mouse
clone 3D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-apolipoprotein C-IV
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APOC4(346)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
CQPEAQEGTLSPPPKLKMSRWSLVRGRMKELLETVVNRTRDGWQWFWSPSTFRGFMQTYYDDHLRDLGPLTKAWFLESKDSLLKKTHSLCPRLVCGDKDQG