Kluczowe dokumenty
WH0000328M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-APEX1 antibody produced in mouse
clone 4D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-APE, Anti-APE1, Anti-APEN, Anti-APEX, Anti-APEX nuclease (multifunctional DNA repair enzyme) 1, Anti-APX, Anti-HAP1, Anti-REF1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APEX1(328)
Opis ogólny
Miejsca apurynowe/apirymidynowe (AP) występują często w cząsteczkach DNA w wyniku spontanicznej hydrolizy, działania czynników uszkadzających DNA lub glikozylaz DNA, które usuwają określone nieprawidłowe zasady. Miejsca AP są przedmutagennymi zmianami, które mogą uniemożliwić normalną replikację DNA, więc komórka zawiera systemy do identyfikacji i naprawy takich miejsc. Endonukleazy AP klasy II rozszczepiają szkielet fosfodiestrowy 5′ do miejsca AP. Gen ten koduje główną endonukleazę AP w komórkach ludzkich. Znaleziono warianty podziału dla tego genu; wszystkie kodują to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
APEX1 (NP_001632, 219 a.a. ~ 318 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DLRNPKGNKNAGFTPQERQGFGELLQAVPLADSFRHLYPNTPYAYTFWTYMMNARSKNVGWRLDYFLLSHSLLPALCDSKIRSKALGSDHCPITLYLAL
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)