Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0000246M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ALOX15 antibody produced in mouse
clone 3D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-arachidonate 15-lipoxygenase
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALOX15(246)
Opis ogólny
Gen 15-lipoksygenazy arachidonianu (ALOX15) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17p13. Występuje głównie w komórkach nabłonkowych górnych dróg oddechowych, retikulocytach, eozynofilach i makrofagach. ALOX15 należy do rodziny dioksygenaz. Jest genem docelowym IL-4 (interleukina 4)/IL-13.
Immunogen
ALOX15 (AAH29032, 1 a.a. ~ 662 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MGLYRIRVSTGASLYAGSNNQVQLWLVGQHGEAALGKRLWPARGKETELKVEVPEYLGPLLFVKLRKRHLLKDDAWFCNWISVQGPGAGDEVRFPCYRWVEGNGVLSLPEGTGRTVGEDPQGLFQKHREEELEERRKLYRWGNWKDGLILNMAGAKLYDLPVDERFLEDKRVDFEVSLAKGLADLAIKDSLNVLTCWKDLDDFNRIFWCGQSKLAERVRDSWKEDALFGYQFLNGANPVVLRRSAHLPARLVFPPGMEELQAQLEKELEGGTLFEADFSLLDGIKANVILCSQQHLAAPLVMLKLQPDGKLLPMVIQLQLPRTGSPPPPLFLPTDPPMAWLLAKCWVRSSDFQLHELQSHLLRGHLMAEVIVVATMRCLPSIHPIFKLIIPHLRYTLEINVRARTGLVSDMGIFDQIMSTGGGGHVQLLKQAGAFLTYSSFCPPDDLADRGLLGVKSSFYPQDALRLWEIIYRYVEGIVSLHYKTDVAVKDDPELQTWCREITEIGLQGAQDRGFPVSLQARDQVCHFVTMCIFTCTGQHASVHLGQLDWYSWVPNAPCTMRLPPPTTKDATLETVMATLPNFHQASLQMSITWQLGRRQPVMVAVGQHEEEYFSGPEPKAVLKKFREELAALDKEIEIRNAKLDMPYEYLRPSVVENSVAI
Działania biochem./fizjol.
ALOX15 (15-lipoksygenaza arachidonianowa) bierze udział w reakcjach homeostatycznych i patologicznych. ALOX15 jest odpowiedzialna za utlenianie nienasyconych kwasów tłuszczowych (w pozycji 15) do aktywnych metabolitów hydroperoksylowych i epoksydowych. Odpowiada również za konwersję kwasu linolowego do przeciwnowotworowego kwasu 13-S-hydroksyoktadekadienoinowego. ALOX15 jest wymagany do polaryzacji makrofagów za pośrednictwem IL-4 (interleukina-4)/IL-13. U myszy jest negatywnym regulatorem gęstości mineralnej kości. Jest również zaangażowany w metabolizm kwasów tłuszczowych. Kontroluje sygnalizację MAPK (kinazy białkowej aktywowanej mitogenami) w ludzkich komórkach nabłonka dróg oddechowych za pomocą białka wiążącego fosfatydyloetanoloaminę.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
12/15 Lipoxygenase regulation of colorectal tumorigenesis is determined by the relative tumor levels of its metabolite 12-HETE and 13-HODE in animal models.
Chang J, et al.
Oncotarget, 6, 2879-2879 (2015)
Polymorphisms in inflammation associated genes ALOX15 and IL-6 are associated with bone properties in young women and fracture in elderly.
Herlin M, et al.
Bone, 79, 105-105 (2015)
15-Lipoxygenase 1 interacts with phosphatidylethanolamine-binding protein to regulate MAPK signaling in human airway epithelial cells.
Zhao J, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 108, 14246-14246 (2011)
Interaction of human 15-lipoxygenase-1 with phosphatidylinositol bisphosphates results in increased enzyme activity.
Andersson E, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1761, 1498-1498 (2006)
Dmitry Namgaladze et al.
The Journal of biological chemistry, 290(40), 24484-24494 (2015-08-16)
Macrophages respond to the Th2 cytokine IL-4 with elevated expression of arachidonate 15-lipoxygenase (ALOX15). Although IL-4 signaling elicits anti-inflammatory responses, 15-lipoxygenase may either support or inhibit inflammatory processes in a context-dependent manner. AMP-activated protein kinase (AMPK) is a metabolic sensor/regulator