Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0000217M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ALDH2 antibody produced in mouse
clone 1E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ALDHE2, Anti-ALDHI, Anti-ALDM, Anti-MGC1806, Anti-aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALDH2(217)
Opis ogólny
Białko to należy do rodziny dehydrogenaz aldehydowych. Dehydrogenaza aldehydowa jest drugim enzymem głównego szlaku oksydacyjnego metabolizmu alkoholu. Dwie główne izoformy wątrobowe tego enzymu, cytozolowe i mitochondrialne, można rozróżnić na podstawie ich ruchliwości elektroforetycznej, właściwości kinetycznych i lokalizacji subkomórkowych. Większość osób rasy kaukaskiej ma dwa główne izozymy, podczas gdy około 50% osób rasy orientalnej ma tylko izozym cytozolowy, bez izozymu mitochondrialnego. Znacznie wyższa częstotliwość ostrego zatrucia alkoholem wśród mieszkańców Orientu niż wśród osób rasy kaukaskiej może być związana z brakiem izozymu mitochondrialnego. Gen ten koduje izoformę mitochondrialną, która ma niskie Km dla aldehydów octowych i jest zlokalizowana w macierzy mitochondrialnej. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ALDH2 (AAH02967, 408 a.a. ~ 517 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DGMTIAKEEIFGPVMQILKFKTIEEVVGRANNSTYGLAAAVFTKDLDKANYLSQALQAGTVWVNCYDVFGAQSPFGYKMSGSGRELGEYGLQAYTEVKTVKVPQKNS
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nina Kaludercic et al.
Antioxidants & redox signaling, 20(2), 267-280 (2013-04-16)
Monoamine oxidases (MAOs) are mitochondrial flavoenzymes responsible for neurotransmitter and biogenic amines catabolism. MAO-A contributes to heart failure progression via enhanced norepinephrine catabolism and oxidative stress. The potential pathogenetic role of the isoenzyme MAO-B in cardiac diseases is currently unknown.