Kluczowe dokumenty
WH0000091M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACVR1B antibody produced in mouse
clone 2D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ACTRIB, Anti-ACVRLK4, Anti-ALK4, Anti-SKR2, Anti-activin A receptor, type IB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACVR1B(91)
Opis ogólny
Aktywiny są dimerycznymi czynnikami wzrostu i różnicowania, które należą do nadrodziny strukturalnie powiązanych białek sygnalizacyjnych transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-beta). Aktywiny sygnalizują poprzez heteromeryczny kompleks receptorowych kinaz serynowych, który obejmuje co najmniej dwa receptory typu I (I i IB) i dwa receptory typu II (II i IIB). Wszystkie te receptory są białkami transbłonowymi, składającymi się z zewnątrzkomórkowej domeny wiążącej ligand z regionem bogatym w cysteinę, domeny transbłonowej i domeny cytoplazmatycznej o przewidywanej specyficzności serynowo-treoninowej. Receptory typu I są niezbędne do sygnalizacji, a receptory typu II są wymagane do wiązania ligandów i ekspresji receptorów typu I. Receptory typu I i II tworzą stabilny kompleks po związaniu ligandu, co powoduje fosforylację receptorów typu I przez receptory typu II. Gen ten koduje receptor aktywiny A typu IB, składający się z 11 eksonów. Alternatywny splicing i alternatywna poliadenylacja skutkują 3 w pełni opisanymi wariantami transkryptu. Ekspresja mRNA wariantów 1, 2 i 3 jest potwierdzona, a potencjalny czwarty wariant zawiera alternatywny ekson 8 i brakuje eksonów od 9 do 11, ale jego ekspresja mRNA nie została potwierdzona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ACVR1B (AAH00254, 24 a.a. ~ 126 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SGPRGVQALLCACTSCLQANYTCETDGACMVSIFNLDGMEHHVRTCIPKVELVPAGKPFYCLSSEDLRNTHCCYTDYCNRIDLRVPSGHLKEPEHPSMWGPVE
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)