Kluczowe dokumenty
WH0000055M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACPP antibody produced in mouse
clone 2D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ACP3, Anti-PAP, Anti-acid phosphatase, prostate
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACPP(55)
Opis ogólny
Gen ten koduje enzym, który katalizuje konwersję monoestru ortofosforowego do alkoholu i ortofosforanu. Jest syntetyzowany pod kontrolą androgenów i wydzielany przez komórki nabłonkowe gruczołu krokowego. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowany wariant transkryptu kodujący dłuższą izoformę. Izoforma ta zawiera domenę transmembranową i jest zlokalizowana w szlaku błona plazmatyczna-endosomalna-lizosomalna. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ACPP (AAH07460, 310 a.a. ~ 418 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
YASCHLTELYFEKGEYFVEMYYRNETQHEPYPLMLPGCSPSCPLERFAELAGPVIPQDWSTECMTTNSHQVLKVIFAVAFCLISAVLMVLFIHIRRGLCWQRESYGNI
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)