Merck
WH0000013M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AADAC antibody produced in mouse
clone 2E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DAC, Anti-arylacetamide deacetylase (esterase)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AADAC(13)
Opis ogólny
Mikrosomalna deacetylaza aryloacetamidowa konkuruje z aktywnością cytozolowej N-acetylotransferazy aryloaminowej, która katalizuje jeden z początkowych szlaków biotransformacji aryloamin i heterocyklicznych amin rakotwórczych (dostarczonych przez RefSeq).
Immunogen
AADAC (NP_001077, 201 a.a. ~ 300 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QLLDDPDVKIKLKIQSLIYPALQPLDVDLPSYQENSNFLSKSLMVRFWSEYFTTDRSLEKAMLSRQHVPVESSHLFKFINWSSLPERFIKGHVYNNP
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)