Merck
W0145
Sigma-Aldrich
WAY-213613
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N4-[4-(2-Bromo-4,5-difluorophenoxy)phenyl)]-L-asparagine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H13BrF2N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: >10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@@H](CC(=O)Nc1ccc(Oc2cc(F)c(F)cc2Br)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H13BrF2N2O4/c17-10-5-11(18)12(19)6-14(10)25-9-3-1-8(2-4-9)21-15(22)7-13(20)16(23)24/h1-6,13H,7,20H2,(H,21,22)(H,23,24)/t13-/m0/s1
Klucz InChI
BNYDDAAZMBUFRG-ZDUSSCGKSA-N
Działania biochem./fizjol.
WAY-213613 jest selektywnym inhibitorem GLT-1/EAAT2 (transportera glutaminianu/transportera pobudzających aminokwasów) w neuronach i astrocytach. Członkowie rodziny EAAT działają w celu umiarkowanego pobudzenia poprzez usuwanie glutaminianu z synapsy; mogą być celami terapeutycznymi w chorobach funkcji glutaminergicznej. WAY-213613 jest silniejszy niż ogólny inhibitor EAAT trans-2,4-PDC i jest selektywny dla EAAT2 w stosunku do EAAT1 i EAAT3 w elektrofizjologii, wychwycie glutaminianu i testach synaptosomów. Nie jest ani substratem dla samych transporterów, ani agonistą receptorów jonotropowych lub metabotropowych glutaminianu.
WAY-213613 is a selective GLT-1/EAAT2 inhibitor.
WAY-213613 is a selective GLT-1/EAAT2 inhibitor. GLT-1, aka excitatory amino acid transporter (EAAT)2, is a glutamate transporter highly expressed in both neurons and astrocytes. Members of the EAAT family function to prevent excitotoxicity by removing glutamate from the synapse in the normal brain and may be therapeutic targets for diseases characterized by decreased glutamatergic function. WAY-213613 is a novel EAAT2 inhibitor and is more potent than the general EAAT inhibitor trans-2,4-PDC. WAY-213613 is selective for EAAT2 as compared to EAAT1 and EAAT3 in electrophysiology, glutamate uptake, and synaptosome assays. WAY-213613 is not a substrate for the transporters themselves, nor does it have activity at glutamate ionotropic or metabotropic receptors.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)