VIV403007
Zestaw do testów nowotworowych SynVivo SynTumour 3D, konfiguracja sieci mikronaczyniowej, filary 8 um
About This Item
Kod UNSPSC:
60104506
NACRES:
NA.84
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SynVivo 403007
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
10 - SMN2 C002 SynTumor Odstęp 50 μm, wysokość 8 μm, chipy z barierą filarową, 100 stóp rurki Tygon, opakowanie 25 sztuk - Zaciski do szkiełek, opakowanie 50 sztuk - Strzykawka 1 ml z końcówką Luer-Lok, opakowanie 50 sztuk - Igła o rozmiarze 24 i długości 0,5 cala
SynTumor to model tkankowy 3D do wizualizacji w czasie rzeczywistym i ilościowej oceny interakcji komórka-komórka i komórka-lek w fizjologicznie i morfologicznie realistycznym mikrośrodowisku guza. System umożliwia (a) krążenie w mikrokrążeniu, (b) transport przez ściany naczyń i (c) dostarczanie do guzów. Zaczynając od skanów sieci naczyniowych połączonych z przestrzeniami śródmiąższowymi i tkankowo-guzowymi, model tkankowy SynTumor 3D tworzy mikrośrodowisko guza in vitro podobne do żywego wycinka histologicznego.
Model nowotworowy SynTumor 3D ma następujące zalety:
SynTumor to model tkankowy 3D do wizualizacji w czasie rzeczywistym i ilościowej oceny interakcji komórka-komórka i komórka-lek w fizjologicznie i morfologicznie realistycznym mikrośrodowisku guza. System umożliwia (a) krążenie w mikrokrążeniu, (b) transport przez ściany naczyń i (c) dostarczanie do guzów. Zaczynając od skanów sieci naczyniowych połączonych z przestrzeniami śródmiąższowymi i tkankowo-guzowymi, model tkankowy SynTumor 3D tworzy mikrośrodowisko guza in vitro podobne do żywego wycinka histologicznego.
Model nowotworowy SynTumor 3D ma następujące zalety:
- Architektura side by side umożliwia ilościową wizualizację w czasie rzeczywistym
- Fizjologiczna nieszczelność naczyń krwionośnych z zaprojektowanymi porowatymi strukturami
- Morfologicznie realistyczna architektura in vivo
- Fizjologicznie realistyczny transport konwekcyjny i dyfuzyjny
Powiązanie
Link do publikacji
tekst aplikacji
tekst aplikacji
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)