Informacje o tej pozycji
assay
≥97% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C3CCCN3C(=O)C(Cc4cnc[nH]4)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(NC(=O)C5CCCN5C(=O)C(Cc6ccc(O)cc6)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(N)C(C)C)C(C)C)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)N7CCCC7C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NCC(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc8ccccc8)C(=O)NC(Cc9ccc(O)cc9)C(O)=O
InChI
1S/C141H207N31O35S/c1-77(2)63-97(157-128(193)100(66-84-33-18-14-19-34-84)159-122(187)93(39-24-27-58-144)154-130(195)102(71-114(182)183)161-132(197)107-40-28-59-170(107)139(204)104(70-88-72-147-76-150-88)164-124(189)95(52-54-113(180)181)156-137(202)117(81(9)10)168-134(199)109-42-29-60-171(109)138(203)103(68-86-43-47-89(175)48-44-86)163-123(188)94(51-53-110(145)177)155-135(200)115(146)79(5)6)126(191)153-92(38-23-26-57-143)121(186)158-99(65-83-31-16-13-17-32-83)120(185)149-73-111(178)151-96(55-62-208-12)125(190)169-118(82(11)174)140(205)172-61-30-41-108(172)133(198)166-106(75-173)131(196)152-91(37-22-25-56-142)119(184)148-74-112(179)167-116(80(7)8)136(201)162-98(64-78(3)4)127(192)160-101(67-85-35-20-15-21-36-85)129(194)165-105(141(206)207)69-87-45-49-90(176)50-46-87/h13-21,31-36,43-50,72,76-82,91-109,115-118,173-176H,22-30,37-42,51-71,73-75,142-144,146H2,1-12H3,(H2,145,177)(H,147,150)(H,148,184)(H,149,185)(H,151,178)(H,152,196)(H,153,191)(H,154,195)(H,155,200)(H,156,202)(H,157,193)(H,158,186)(H,159,187)(H,160,192)(H,161,197)(H,162,201)(H,163,188)(H,164,189)(H,165,194)(H,166,198)(H,167,179)(H,168,199)(H,169,190)(H,180,181)(H,182,183)(H,206,207)
InChI key
OVSVDLZVCMFSDM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
pig ... VCP(397524)
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| V6505-.1MG | 04061831592276 |