Merck
V2131
Val-Arg-Lys-Arg-Thr-Leu-Arg-Arg-Leu
≥97% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H100N22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1197.48
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
composition
Peptide content, ≥65%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)C(C)C)C(C)O)C(O)=O
General description
Protein kinase C substrate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C House et al.
The Journal of biological chemistry, 262(2), 772-777 (1987-01-15)
The substrate specificity of protein kinase C has been examined using a series of synthetic peptide analogs of glycogen synthase, ribosomal protein S6, and the epidermal growth factor receptor. The glycogen synthase analog peptide Pro1-Leu-Ser-Arg-Thr-Leu-Ser-Val-Ala-Ala10 was phosphorylated at Ser7 with