Merck
V1501
Valethamate bromide
Synonim(y):
N,N-Diethyl-N-methyl-2-([3-methyl-1-oxo-2-phenylpentyl]oxy)ethanammonium bromide
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H32BrNO2
Masa cząsteczkowa:
386.37
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
201-977-8
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
[Br-].CCC(C)C(C(=O)OCC[N+](C)(CC)CC)c1ccccc1
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)