Przejdź do
InChI
1S/C19H23N3O2.C4H4O4/c1-22(2,23)13-8-14-24-19-17-11-6-7-12-18(17)21(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
QFAFNBZWRXPMSY-BTJKTKAUSA-N
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.C[N+](C)([O-])CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
form
solid
color
white to off-white
mp
94-95 °C
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?