Informacje o tej pozycji
assay
≥97% (HPLC)
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white to off-white
mp
≥205 °C
solubility
acetonitrile: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14,16-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,16+,17-,18+,19-/m0/s1
InChI key
XSEGWEUVSZRCBC-ZVBLRVHNSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?