Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.CC(CC(=O)NC(=N)NCCCc1ncc[nH]1)C2CCCCC2
InChI
1S/C17H29N5O.2ClH/c1-13(14-6-3-2-4-7-14)12-16(23)22-17(18)21-9-5-8-15-19-10-11-20-15;;/h10-11,13-14H,2-9,12H2,1H3,(H,19,20)(H3,18,21,22,23);2*1H
InChI key
IBBYQLOGMIDRMM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
Produkty
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| U4760-5MG | 04061832078168 |
| U4760-25MG | 04061832277141 |
Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.
Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej