Merck
U3879
Sigma-Aldrich
Uracil-2-14C
aqueous solution (containing 2% ethanol)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
aqueous solution (containing 2% ethanol)
zakres etykietowania
45-60 mCi per mmol
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1N[14C](=O)NC=C1
Opakowanie
serum bottle