Merck
U3754
Uridine-2-14C
aqueous ethanol solution
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.20
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous ethanol solution
extent of labeling
40-60 mCi per mmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1OC(C(O)C1O)N2C=CC(=O)NC2=O
Packaging
serum bottle
Physical form
Aqueous solution containing 2% ethanol
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)