Merck
U211630
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TC-rU Phosphoramidite
configured for ABI
Synonim(y):
O5′-(4,4′-dimethoxytrityl)-O2′-(1,1-dioxothiomorpholine-4-thiocarbonyl)uridine O3′-(O-(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidite)
Wybierz wielkość
1 G
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1790,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H54N5O11PS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
924.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.51
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
924.03 g/mol
metody
oligo synthesis: suitable
zanieczyszczenia
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% 3′-TC isomer (reversed phase HPLC)
≤0.5% P(III) Impurities 145-155ppm (31P-NMR)
kolor
white to light yellow
rozpuszczalność
acetonitrile: toluene (1:1): 0.1 M at 18 °C, clear
λ
conforms (UV/VIS Identity)
kompatybilność
configured for ABI
profil nukleozydowy
base: uridine
base protecting group: none
2' protecting group: TC
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OC(=S)N3CCS(=O)(=O)CC3)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N4C=CC(=O)NC4=O)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C44H54N5O11PS2/c1-30(2)49(31(3)4)61(57-26-10-22-45)60-39-37(58-41(48-23-21-38(50)46-42(48)51)40(39)59-43(62)47-24-27-63(52,53)28-25-47)29-56-44(32-11-8-7-9-12-32,33-13-17-35(54-5)18-14-33)34-15-19-36(55-6)20-16-34/h7-9,11-21,23,30-31,37,39-41H,10,24-29H2,1-6H3,(H,46,50,51)/t37-,39-,40-,41-,61?/m1/s1
Klucz InChI
ZBEGZGQLSUITQX-WXSPLRIASA-N
Opis ogólny
Fosforoamidyt DMT-2′O-TC-rU należy do grupy fosforoamidytów TC RNA. Te wysoko cenione, innowacyjne monomery pozwalają na szybszą i bardziej wydajną produkcję oligonukleotydów opartych na RNA oraz na tworzenie dłuższych oligonukleotydów RNA (>100 zasad). TC RNA Phosphoramidites usprawniają proces deprotekcji, dając w rezultacie produkty o niezmiennie wysokiej jakości, oferując oszczędność czasu i kosztów.
Cechy i korzyści
  • Skrócony czas sprzęgania
  • Zwiększona wydajność sprzęgania
  • Jednoetapowy proces downstream z czystą etylenodiaminą (EDA)
  • Rozszczepienie i deprotekcja w ciągu dwóch godzin w temperaturze otoczenia
  • Odsalanie oligos nie jest wymagane
  • Umożliwia produkcję długich oligomerów RNA
  • Wysoka wydajność końcowych oligonukleotydów
  • Dostawa oligomerów RNA następnego dnia
Informacje prawne
For use with Customer Container sold to end user customers either directly or through distributors.
This product is manufactured and sold under a license from Agilent Technologies under under US Patent No. 8,202,983 and pending U.S. Patent App. Nos. 13/485,5925, 13/531,191, and 13/339,082 and corresponding foreign counterparts, including those issuing from PCT/US08/63342 and PCT/US09/057922 all assigned to Agilent Technologies. The purchase of this product conveys to the buyer the limited, non-exclusive, non-transferable right (without the right to resell, repackage, or further sublicense) under these patents to use the product to synthesize Oligonucleotides for buyer′s internal research use only, including commercial purposes. Except as otherwise provided herein, no other license is granted to the buyer weather expressly, by implication, by estoppel or otherwise. Buyer agrees and understands that it is not licensed to use this product to synthesize Oligonucleotides for sale, for diagnostic uses including use in clinical diagnostic settings where the use in conjunction with an individual′s sample generates data provided to an individual or the individual′s caregiver for a free reimbursement, neither can Oligonucleotides synthesized using this product be used for use clinical trials or for other therapeutic purposes. This product is sold pursuant to authorization from Agilent Technologies, Inc. and Agilent Technologies reserves all other rights under these patents.
For use with all sales where the purchaser is required to have its own direct license from Agilent, without limitation, Bulk Quantity Sales, and sales to Oligo Houses.
This product and it uses are covered by under US Patent No. 8,202,983 and pending U.S. Patent App. Nos. 13/485,5925, 13/531,191, and 13/339,082 and corresponding foreign counterparts, including those issuing from PCT/US08/63342 and PCT/US09/057922 all assigned to Agilent Technologies. This product is sold to purchaser pursuant to authorization by Agilent Technologies, Inc. without any rights conferred by seller, based on purchaser′s direct license and authorization to purchase from Agilent Technologies, Inc. No license is granted to the purchaser weather expressly, by implication, by estoppel or otherwise on account of this purchase. Purchase′s rights to use this product are governed solely and expressly by purchaser′s direct license agreement with Agilent.
These products are manufactured and sold under a license from Agilent Technologies under US Patent No. 8,202,983 and pending U.S. Patent App. Nos. 13/485,5925, 13/531,191, and 13/339,082 and corresponding foreign counterparts, including those issuing from PCT/US08/63342 and PCT/US09/057922 all assigned to Agilent Technologies.
These products and its uses are covered by US Patent No. 8,202,983 and pending U.S. Patent App. Nos. 13/485,5925, 13/531,191, and 13/339,082 and corresponding foreign counterparts, including those issuing from PCT/US08/63342 and PCT/US09/057922 all assigned to Agilent Technologies.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)