Przejdź do zawartości
TTR013
Szkiełka kontrolne Argentaffin TISSUE-TROL
human intestine tissue containing argentaffin granules
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human intestine (tissue containing argentaffin granules)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Szkiełka histologiczne z zatopionym w parafinie fragmentem ludzkiego jelita zawierającym granulki argentafiny. Odpowiedni do stosowania z zestawem do barwienia Fontana-Masson (procedura nr HT200).
Other Notes
Box contains 24 slides plus one reference slide stained using Fontana-Masson Stain Kit (Procedure No. HT200).
Legal Information
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)