Przejdź do
TTR010
Slajdy kontrolne Reticulum TISSUE-TROL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human liver (tissue containing reticular fibers)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Szkiełka histologiczne z zatopionym w parafinie fragmentem ludzkiej tkanki wątroby zawierającym włókna siateczkowe. Odpowiedni do stosowania z procedurą Reticulum Stain nr HT102.
Other Notes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Reticulum Stain Procedure No. HT102.
Legal Information
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
TTR008TTR003TTR013
description
-
description
human intestine tissue containing mucins
description
human skin containing elastic fibers
description
human intestine tissue containing argentaffin granules
biological source
human liver (tissue containing reticular fibers)
biological source
human intestine (tissue containing mucins)
biological source
human skin (containing elastic fibers)
biological source
human intestine (tissue containing argentaffin granules)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)