TMO8000-0140
Nalgene® 180 vacuum tubing
tube I.D. × O.D. 3/8 in. × 5/8 in., tube size 50 ft
Synonim(y):
plastic vacuum tubing
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
producent / nazwa handlowa
Nalge-Nunc 8000-0140
probówka śr. wewn. × śr. zewn.
3/8 in. × 5/8 in.
rozmiar probówki
50 ft
rozmiar ścianki
1/8 in.
Opis ogólny
Transparent, nontoxic, autoclavable plastic tubing has thick walls for high vacuum.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)