Kluczowe dokumenty
TMO3663-0250
Nalgene® graduated cylinders
PMP, volume 250 mL, case of 12 ea
Synonim(y):
Cylinder PMP, wyskalowany cylinder PMP
Wybierz wielkość
12 EACH
2970,00 zł
2970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EACH
2970,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
2970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PMP
opakowanie
case of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 3663-0250
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Non-wetting, they deliver all they contain (calibrated TC/TD at 20°C). Meet Class B accuracy requirements of ASTM E1272 "Cylinder, Graduated, Laboratory, Glass" and all requirements of ISO Standard 6706 "Plastic Laboratory Ware-Graduated Measuring Cylinders". No meniscus to confuse readings. Blue, molded, PP base resists tipping. Molded-in graduations with additional major graduation lines on the back of cylinder for easier, more accurate fluid level readings. Generous pour spout. Can be autoclaved, but accuracy will be affected.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)