Kluczowe dokumenty
TMO362150-1384
Nalgene® white caps
polypropylene, diam. × thread 41 mm × 38-430 mm, case of 250 ea
Synonim(y):
gwintowana nasadka, szczelne zamknięcie
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
polypropylene
white
opakowanie
case of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 362150-1384
Śr. × gwint
41 mm × 38-430 mm
Opis ogólny
Kolorowe zamknięcia polipropylenowe Thermo Scientific Nalgene eliminują rozlania. Te jednoczęściowe zamknięcia bez wkładki pasują do wąskich butelek Nalgene o pojemności 4 ml. Posiadają integralnie uformowany pierścień uszczelniający i dobrze zdefiniowaną wypustkę, która ułatwia chwytanie i zamykanie.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)