TMO362002-9125
Nalgene® diagnostic bottle without cap
natural high-density polyethylene, volume 4 mL, case of 2000 ea
Synonim(y):
Butelka o małej pojemności, Butelki PPCO
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
natural high-density polyethylene
opakowanie
case of 2000 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 362002-9125
pojemność
4 mL
4 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bezpieczne przechowywanie i wysyłanie wrażliwych na światło próbek diagnostycznych i cennych odczynników w małych ilościach dzięki butelkom diagnostycznym Nalgene Opaque Amber HDPE firmy Thermo Scientific, używanym w zestawach testowych i wielu zastosowaniach o małej objętości. Te nieprzezroczyste, bursztynowe butelki z polietylenu o wysokiej gęstości są przeznaczone do stosowania z odczynnikami wrażliwymi na światło i są pakowane bez zamknięć, dzięki czemu można je dopasować do różnych kolorowych zamknięć (nr kat. 362150).
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)