TMO3405-16
Nalgene®PC Biotainer® Bottles and Carboys
clear polycarbonate, 5000 mL capacity, case of 6 ea bulk pack
Synonim(y):
Butelka PETG, butelka z uchwytem, kwadratowa butelka
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear polycarbonate
sterylność
sterile
opakowanie
case of 6 ea bulk pack
producent / nazwa handlowa
Nalgene 3405-16
pojemność
5000 mL
5000 mL capacity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wytrzymały, półprzezroczysty PC zapewnia integralność próbki
- Białe, silikonowe, odporne na promieniowanie zamknięcia z polipropylenu (PP) zapewniają szczelność
- Podziałki drukowane na butelkach i formowane w pojemnikach powyżej 5 l
- Indywidualne opcje dostosowywania do transferu płynów
- Dostępna jest obszerna dokumentacja walidacyjna
- Odpowiednie do przechowywania w temperaturach od -100 °C do +100 °C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)