Kluczowe dokumenty
TMO150239
Nunc® Non-Treated Multidish
wells 6, polystyrene, L × W 128 mm × 86 mm, with lid, non-treated, case of 75 ea
Synonim(y):
Płyta bez obróbki, Płytka wielodołkowa bez obróbki, płytka wielokomorowa
Wybierz wielkość
75 EACH
1740,00 zł
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
75 EACH
1740,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.13
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polystyrene
opakowanie
case of 75 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 150239
dł. × szerokość
128 mm × 86 mm
dołki
6
Opis ogólny
Hodowle komórek w zawiesinie należy przeprowadzać przy użyciu nietraktowanych naczyń wielodawkowych Nunc firmy Thermo Scientific.
Informacje prawne
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)