Kluczowe dokumenty
TMO140627
Nunc® Cell Culture Inserts in 24-well Nunclon Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 3.0 μm, case of 48 ea (supplied as 4 x 24 well plates, each containing 12 inserts)
Synonim(y):
membrana poddana obróbce, wkładka membranowa multidish
Wybierz wielkość
48 EACH
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
48 EACH
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polycarbonate
sterylność
sterile
opakowanie
case of 48 ea (supplied as 4 x 24 well plates, each containing 12 inserts)
producent / nazwa handlowa
Nunc 140627
wielkość porów
3.0 μm pore size
typ wiązania
cell culture treated
Opis ogólny
Hodowla większości typów komórek bez powlekania matrycy przy użyciu poliwęglanowych wkładów membranowych Thermo Scientific Nunc w Multidish.
Informacje prawne
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)