TMO140440
Nunc® EasyFill Cell Factory System
40 layer, polystyrene, surface area 25280 cm2, sterile, vented, case of 2 ea
Synonim(y):
Stojak z systemem zamkniętych komórek, Warstwowy regał magazynowy z systemem zamkniętych komórek
Wybierz wielkość
15 040,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
15 040,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
vented
opakowanie
case of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 140440
powierzchnia
25280 cm2
typ wiązania
Nunclon Delta surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- System "po wyjęciu z pudełka", niewymagający żadnych akcesoriów.
- Duże, wentylowane zamknięcie śrubowe dla łatwej obsługi
- Wszechstronna konstrukcja portu umożliwia nalewanie i aseptyczne napełnianie.
- Pięciokrotnie szybsze napełnianie i opróżnianie w porównaniu z kolbami T175.
- Zwiększa produktywność, umożliwiając szybszą pracę.
- Szybki rozruch dzięki prostemu wlewaniu pożywki i komórek do dużego otworu.
- Wszechstronny port ułatwia nalewanie i aseptyczne techniki napełniania.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)