TMO136102
Nunc® MicroWell™ 96 well polystyrene plates
Nunclon® Delta, white, well volume (400 μL), case of 160 ea
Synonim(y):
96 płytek wielodołkowych, 96-dołkowe mikropłytki, 96-dołkowe płytki mikrotitracyjne, Płytki 96-dołkowe, Płytki ELISA, płytki do testów immunologicznych, płytki do testów komórkowych oparte na fluorescencji
Wybierz wielkość
5970,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
5970,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
white
sterylność
sterile
Właściwości
lid
pinchbar design
opakowanie
case of 160 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 136102
płytka dł. × szer.
128 mm × 86 mm
rozmiar
96 well
pojemność dołka
(400 μL)
dołki
(96)
pojemność robocza
250 μL
przydatność
suitable for (fluorescence-based cell assays)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- White plates provide maximum reflection, minimum auto-fluorescence and autoluminescence
- Black plates provide minimal background and light scatter in fluorescence assays
- Non-toxic white or black plate is provided with clear lid
- Raised well rims of flat bottom wells reduce risk of cross contamination
- Low crosstalk
- Nunclon® Δ for cell based assays
- Working volume range: 50-250 μl/well
- Suitable for fluorescence-based cell assays
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)