Kluczowe dokumenty
T9896
Sigma-Aldrich
1,3,3-Trimethyl-2-methylene indoline
Synonim(y):
Fisher’s base
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352103
gęstość
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup