Kluczowe dokumenty
T9768
Sigma-Aldrich
D-Trp-Ala-Trp-D-Phe amide
≥97% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H37N7O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
607.70
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥97% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3