Merck
T9514
Tetrahydropapaverine hydrochloride
≥90%, powder
Synonim(y):
6,7-Dimethoxy-1-(3,4-dimethoxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.88
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
229-213-9
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90%
form
powder
color
white
solubility
H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1ccc(CC2NCCc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
Biochem/physiol Actions
Phosphodiesterase inhibitor.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)