Merck
T9130
Sigma-Aldrich
DL-Tyrosine methyl ester hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.68
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.COC(=O)C(N)Cc1ccc(O)cc1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3