T8828
Monoclonal Anti-TIGAR antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone 9C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Monoclonal Anti-C12ORF5, Monoclonal Anti-Chromosome 12 open reading frame 5, Monoclonal Anti-TP53-Induced glycolysis and apoptosis regulator
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9C10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~30 kDa
reaktywność gatunkowa
monkey, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa nuclear extract
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C12orf5(57103)
Opis ogólny
Zastosowanie
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation