Merck
T8819
Sigma-Aldrich
TFIIB human
~5 units/μL, recombinant, expressed in E. coli, solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.56
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Formularz
solution
masa cząsteczkowa
~32 kDa
stężenie
~5 units/μL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... GTF2B(2959)
Działania biochem./fizjol.
Aminokońcowy region TFIIB zawiera fałd wstążki cynkowej złożony z antyrównoległych pasm Β. Badania mutacyjne pokazują, że domena ta jest wymagana do rekrutacji RNA Pol II do inicjacji transkrypcji.
Ogólny czynnik transkrypcyjny dla polimerazy RNA II.
Definicja jednostki
Jedna jednostka przesunięcia żelowego to ilość TFIIB wymagana do utworzenia 0,2 pmol kompleksu TFIIB/TFIID/DNA wykrytego przez przesunięcie żelowe.
Postać fizyczna
Roztwór w 20 mM Tris-HCl, pH 7,4, 100 mM NaCl, 2 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,1% Triton® X-100.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Hahn et al.
Genes & development, 14(6), 719-730 (2000-03-25)
The function of the conserved zinc-binding domains in the related Pol II- and Pol III-specific factors TFIIB and Brf was investigated. Three-dimensional structure modeling and mutagenesis studies indicated that for both factors, the functional surface of the zinc ribbon fold