Merck
T8444
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Tau (pSer199) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen 60 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
western blot: 1:1,000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer199)
informacje o genach
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
Immunogen
chemicznie syntetyzowany fosfopeptyd pochodzący z regionu ludzkiego tau, który zawiera serynę 199.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami Dulbecco (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,3, z 50% glicerolem, 1,0 mg/ml BSA (bez IgG i proteaz) i 0,05% azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kutay Deniz Atabay et al.
Journal of neurochemistry, 120(3), 430-439 (2011-03-30)
Abnormal cell cycle events are increasingly becoming important attributes of neurodegenerative pathology. Pin1 is a crucial target of neurodegeneration in relation to its functions regarding these abnormal cell cycle events in neurons. Pin1 is majorly involved in many aspects of
Sirin Korulu et al.
The European journal of neuroscience, 37(10), 1610-1619 (2013-03-16)
Neurons are differentiated postmitotic cells residing in G0 phase of the cell cycle and are unable to proceed through G1 phase, in which cyclinD1 needs to be up-regulated for initiation. Yet, a growing body of evidence has shown that cell