Kluczowe dokumenty
T7783
Thonzonium bromide
Synonim(y):
Hexadecyl(2-[(p-methoxybenzyl)-2-pyrimidinylamino]ethyl)dimethylammonium bromide
About This Item
opis
cationic
masa cząsteczkowa
591.71 g/mol
Zastosowanie
sample preparation
ciąg SMILES
Br.CCCCCCCCCCCCCCCC[N](C)(C)CCN(Cc1ccc(OC)cc1)c2ncccn2
InChI
1S/C32H55N4O.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27-36(2,3)28-26-35(32-33-24-19-25-34-32)29-30-20-22-31(37-4)23-21-30;/h19-25H,5-18,26-29H2,1-4H3;1H
Klucz InChI
PBWQBSCBSFJTLE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3