Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
IVD6, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~85 kDa
species reactivity
human, monkey
concentration
1 mg/mL
technique(s)
microarray: suitable, western blot: 0.5-1.0 μg/mL using SY5Y cell extract.
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... THOP1(7064)
General description
Immunogen
Application
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T7076-200UL | 04061836266080 |
| T7076-25UL | 04061836266097 |