Key Documents
T6943
Sigma-Aldrich
Tyrphostin AG 112
≥90% (NMR)
Synonim(y):
3-Amino-2,4-dicyano-5-(4′-hydroxyphenyl)penta-2,4-dienonitrile, Tyrphostin A48
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8N4O
Masa cząsteczkowa:
236.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥90% (NMR)
siła działania
125 nM IC50
rozpuszczalność
DMSO: soluble
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC(\C(=C/c1ccc(O)cc1)C#N)=C(\C#N)C#N
Działania biochem./fizjol.
Protein tyrosine kinase inhibitor.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Trine Reistad et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 87(1), 57-65 (2005-06-17)
Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are widely used brominated flame retardants (BFRs), which have become ubiquitous in the environment. This study investigates the effects of the pentabrominated diphenyl ether mixture, DE-71, on human neutrophil granulocytes in vitro. DE-71 enhanced production of