Merck
T6410
Sigma-Aldrich
4-Trifluoromethylumbelliferyl glucuronide potassium salt
≥98% (TLC)
Synonim(y):
4-Trifluoromethyl-7-hydroxycoumarin glucuronide
About This Item
Wzór liniowy:
C16H12F3O9K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
444.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (TLC)
Postać
solid
ciąg SMILES
[K].OC1C(O)C(OC(C1O)C(O)=O)Oc2ccc3c(OC(=O)C=C3C(F)(F)F)c2
InChI
1S/C16H13F3O9.K.H/c17-16(18,19)7-4-9(20)27-8-3-5(1-2-6(7)8)26-15-12(23)10(21)11(22)13(28-15)14(24)25;;/h1-4,10-13,15,21-23H,(H,24,25);;
Klucz InChI
VETSWRNXMAPTTI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3