Przejdź do
T6153
4-Aminophenylacetyl-Tuftsin
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
p-Aminophenylacetyl-Thr-Lys-Pro-Arg
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H47N9O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
633.74
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥97% (HPLC)
composition
Peptide content, ~60%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)C(NC(=O)Cc1ccc(N)cc1)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C29H47N9O7/c1-17(39)24(37-23(40)16-18-9-11-19(31)12-10-18)26(42)35-20(6-2-3-13-30)27(43)38-15-5-8-22(38)25(41)36-21(28(44)45)7-4-14-34-29(32)33/h9-12,17,20-22,24,39H,2-8,13-16,30-31H2,1H3,(H,35,42)(H,36,41)(H,37,40)(H,44,45)(H4,32,33,34)
InChI key
LWGJHKZQCNVQPO-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T6153-5MG04061831592177