Kluczowe dokumenty
T5897
Tuftsin acetate salt hydrate
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
Thr-Lys-Pro-Arg
About This Item
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O.CC(O)=O.C[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C21H40N8O6.C2H4O2.H2O/c1-12(30)16(23)18(32)27-13(6-2-3-9-22)19(33)29-11-5-8-15(29)17(31)28-14(20(34)35)7-4-10-26-21(24)25;1-2(3)4;/h12-16,30H,2-11,22-23H2,1H3,(H,27,32)(H,28,31)(H,34,35)(H4,24,25,26);1H3,(H,3,4);1H2/t12-,13+,14+,15+,16+;;/m1../s1
Klucz InChI
SMSBUFILHWPAMV-DZOCJTNESA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3