Merck
T5876
2′,3′,5′-Tri-O-acetylinosine
Synonim(y):
Inosine 2′,3′,5′-triacetate
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.34
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-669-7
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@@H]1O[C@H]([C@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)