Merck
T5780
Sigma-Aldrich
DL-Thyronine
Synonim(y):
3-(p-[p-Hydroxyphenoxy]phenyl)-DL-alanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
ciąg SMILES
NC(Cc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H15NO4/c16-14(15(18)19)9-10-1-5-12(6-2-10)20-13-7-3-11(17)4-8-13/h1-8,14,17H,9,16H2,(H,18,19)
Klucz InChI
KKCIOUWDFWQUBT-UHFFFAOYSA-N
Powiązanie
Similar to T 1501, but produced by Sigma.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)