Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7H3, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
antigen 26-48 kDa (32, 38, 42)
species reactivity
human
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: 0.5-2 μg/mL using whole extracts of Jurkat cells
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... HNF1A(6927)
Immunogen
Physical form
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?