Kluczowe dokumenty
T5153
Sigma-Aldrich
Tyr-Gly-Ala-Val-Val-Asn-Asp-Leu
≥97% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H59N9O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
849.93
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥97% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B M Dutia et al.
Nature, 321(6068), 439-441 (1986-05-22)
Ribonucleotide reductase is an essential enzyme for DNA synthesis in all prokaryotic and eukaryotic cells; it catalyses the reductive conversion of ribonucleotides to deoxyribonucleotides. Several herpesviruses including herpes simplex virus type 1 (HSV-1), HSV-2, pseudorabies virus (PRV), equine herpesvirus type