Kluczowe dokumenty
T4818
Tyrphostin AG 555
≥98%
Synonim(y):
N-(3′-Phenylpropyl)-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide, Tyrphostin B46
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98%
siła działania
IC50 (700 nM)
rozpuszczalność
DMSO or ethanol: soluble
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1O)\C=C(/C#N)C(=O)NCCCc2ccccc2
informacje o genach
human ... EGFR(1956) , ERBB2(2064)
Działania biochem./fizjol.
EGFR protein tyrosine kinase inhibitor.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)