T4793
Nalgene® centrifuge tubes, Round Style 3117
nominal capacity 100 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
Materiały
lipped
polycarbonate
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 50,000 × g
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
Nalgene®
pojemność nominalna
100 mL
Opis ogólny
Te poliwęglanowe rurki do wysokich prędkości wytrzymują temperatury od -135° do +135°C (-211° do +275°F)
.
.
- Zaprojektowane z okrągłym dnem, aby pasowały do szybkich wirników
- Technika formowania zapewnia jednolitą grubość ścianki, co zwiększa wytrzymałość
- Jednolita średnica (bez stożka) dla lepszego dopasowania do wirnika i tolerancji siły
- Warga umożliwia łatwiejsze wyjmowanie z wnęk wirnika
- Ekonomiczny wybór - mogą być również używane jako probówki testowe
- Trwalsze niż probówki z poliwęglanu w warunkach wielokrotnego autoklawowania
- Autoklawowalne/przezroczyste
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)